Réfractomètres numériques portables, Salt-Chek
Fournisseur: REICHERT
13940020
REIC13940020EA 558 EUR InStock
REIC13940020
Réfractomètres numériques portables, Salt-Chek
Réfractomètres Réfractomètres portables
This three measurement scales for salinity in one model is calibrated with water.
Information de livraison: Supplied with a cord and case.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité