Capillary columns, Rtx®-2887
Fournisseur: Restek
10199
REST10199EA 358 EUR InStock
REST10199
Capillary columns, Rtx®-2887
Colonnes pour chromatographie
These Rtx-2887 column's stationary phase, column dimensions, and film thickness have been optimised to exceed the resolution and skewing factor requirements. Individually tested to guarantee a stable baseline with low bleed and reproducible retention times.
  • Application-specific column for simulated distillation
  • Temperature stability up to 360 °C
The crossbond 100% dimethyl polysiloxane stationary phase has increased stability, ensuring stable baselines and shorter conditioning times.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité