Capillary columns, Rtx®-1614 columns (fused silica), Restek
Fournisseur: Restek
10296
REST10296EA 746 EUR InStock
REST10296
Capillary columns, Rtx®-1614 columns (fused silica), Restek
Colonnes pour chromatographie
Rtx®-1614 columns (fused silica) are optimised for PBDE analysis by EPA Method 1614.
  • Short column option resolves BDE-209 3 times faster with less thermal breakdown
  • Exceeds EPA Method 1614 resolution criteria for BDE-49 and BDE-71
  • Brominated flame retardants analysis
  • Stable to 360 °C
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité