Capillary columns, Rtx-Dioxin (fused silica)
Fournisseur: Restek
10755
REST10755EA 0 EUR InStock
REST10755
Capillary columns, Rtx-Dioxin (fused silica)
Colonnes pour chromatographie
This Rtx®-Dioxin column has greater thermal stability than 5% diphenyl phases or high-cyano confirmation columns.
  • Proprietary Crossbond® phase
  • Improved separations of dioxin or furan congeners
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité