Column kit, Stx-CLPesticides
Fournisseur: Restek
11190
REST11190EA 1640 EUR InStock
REST11190
Column kit, Stx-CLPesticides
Colonnes pour chromatographie
Application specific columns for organochlorine pesticides and herbicides.
  • Baseline separations in less than 10 minutes
  • Temperature range: stable to 330 °C
  • Siltek surface deactivation enhances responses for endrin, DDT, methoxychlor
Siltek passivation technology enables these columns to offer unsurpassed inertness and the highest responses for active pesticides.
Information de livraison: Kit contains an Stx-CLPesticides column, Stx-CLPesticides2 column, Universal angled 'Y' press-tight connector, and a Siltek-deactivated guard column. Columns are not preconnected in this kit.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité