Secondary columns for GCxGC (fused silica), Rtx-200
Fournisseur: Restek
15111
REST15111EA 136 EUR InStock
REST15111
Secondary columns for GCxGC (fused silica), Rtx-200
Colonnes pour chromatographie
Convenient 2 m length is ideal for use as a secondary column in GCxGC analyses.
  • General purpose column
  • midpolarity phase; Crossbond trifluoropropylmethyl polysiloxane
  • Temperature range: –20 to 340 °C
The Rtx-200 column offers exceptional thermal stability, low bleed, and superior inertness—even for active compounds such as phenols, and with sensitive detectors such as ECDs, NPDs, and MSDs.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité