Secondary columns for GCxGC (fused silica), Rxi®-5Sil
Fournisseur: Restek
15113
REST15113EA 132 EUR InStock
REST15113
Secondary columns for GCxGC (fused silica), Rxi®-5Sil
Colonnes pour chromatographie
Convenient 2 m length is ideal for use as a secondary column in GCxGC analyses.
  • General purpose columns
  • Low-polarity phase; crossbond 1,4-bis(dimethylsiloxy)phenylene dimethyl polysiloxane
  • Excellent inertness for active compounds
  • Temperature range: –60 to 350 °C
Rxi-5Sil MS columns are ideal for GC/MS applications requiring high sensitivity, including use in ion trap systems.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité