Secondary columns for GCxGC (fused silica), Rxi-1ms
Fournisseur: Restek
15114
REST15114EA 132 EUR InStock
REST15114
Secondary columns for GCxGC (fused silica), Rxi-1ms
Colonnes pour chromatographie
Convenient 2 m length is ideal for use as a secondary column in GCxGC analyses.
  • General purpose columns
  • Temperature range: –60 °C to 330/350 °C
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité