PLOT columns, Rt®-QS-BOND columns (fused silica)
Fournisseur: Restek
19740
REST19740EA 837 EUR InStock
REST19740
PLOT columns, Rt®-QS-BOND columns (fused silica)
Colonnes pour chromatographie
Intermediate polar, porous divinylbenzene homopolymer.
  • Similar phase: GS-Q
  • Separates ethane, ethylene, and acetylene to baseline
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité