Ferrule removal kit
Fournisseur: Restek
20146
REST20146EA 94 EUR InStock
REST20146
Ferrule removal kit
Outils d'extraction et d'insertion
The tapered tools in this kit have teeth designed to grip and remove fused silica adapter ferrules that have become stuck in the fitting detail.
Information de livraison: Each kit contains two tools: one for removing 0,8 mm adapter ferrules and one for removing 1,6 mm adapter ferrules.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité