Sapphire scribe
Fournisseur: Restek
20182
REST20182EA 85 EUR InStock
REST20182
Sapphire scribe
Cutters
This sapphire scribe cuts fused silica tubing.
  • Produces a clean, square cut
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité