Tubing cutter
Fournisseur: Restek
20192
REST20192EA 287 EUR InStock
REST20192
Tubing cutter
Cutters
Designed to cut hard or soft copper, aluminium, brass, stainless steel, Monel® alloy, or titanium.
  • Produces square, smooth cuts in ¹/₁₆" tubing
  • Eliminates tubing distortion
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité