Tubing cutting pliers
Fournisseur: Restek
20193
REST20193EA 160 EUR InStock
REST20193
Tubing cutting pliers
Pinces
1/16" tubing cutting pliers.
  • Cuts quickly, reducing distortion
  • Perfect for quick cuts for non-critical applications or in "hard to get at" places
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité