Graphite O-ring for Shimadzu 2010 and 2014 GCs
Fournisseur: Restek
20243
REST20243EA 78.7 EUR InStock
REST20243
Graphite O-ring for Shimadzu 2010 and 2014 GCs
Scellés Bagues d'étanchéité
Graphite O-ring are for use with numerous Shimadzu gas chromatography systems.
  • Available in packs of 5
  • Durable graphite construction
  • Max operating temperature of 450 °C
For use with Shimadzu 2010 and 2014 GC systems.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité