O-rings, silicone
Fournisseur: Restek
20262
REST20262EA 0 EUR InStock
REST20262
O-rings, silicone
Scellés Bagues d'étanchéité
Silicone O-Rings for PerkinElmer Auto SYS XL or Clarus with CAP injector.
Collapse All
Désignation Matière Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
O-rings, for liners with OD 6,2 mm Silicone 10 REST20262
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité