Open end wrench set
Fournisseur: Restek
20387
REST20387EA 0 EUR InStock
REST20387
Open end wrench set
Clés à molette
High-quality 1/4×5/16", 3/8"×7/16", 7/16"×1/2", and 1/2"×9/16" wrenches for tightening a wide variety of chromatography fittings.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité