Polyimide, résine
Fournisseur: Restek
20445
REST20445EA 52.3 EUR InStock
REST20445
Polyimide, résine
Polyimide
Polyimide resin securely connects a press-tight connector to a fused silica column.
  • Max temperature: 350 °C
Formule: C₃₅H₂₈N₂O₇
Numéro MDL: MFCD01868102
Numéro CAS: 62929-02-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité