Vu-tight installation fittings kit
Fournisseur: Restek
20504
REST20504EA 0 EUR InStock
REST20504
Vu-tight installation fittings kit
Raccords et connecteurs
This kit includes a ¹/₄" stainless steel nut and graphite ferrule for attaching the liner to the GC inlet and a ¹/₄ to ¹/₁₆" stainless steel reducer, plus a ¹/₄" and 0,5 mm ID graphite ferrule for attaching the column to the liner.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité