Backpressure regulator kit
Fournisseur: Restek
20634
REST20634EA 0 EUR InStock
REST20634
Backpressure regulator kit
Régulateurs de gaz
This backpressure regulator kit increases the versatility of Agilent 5890 GC by replacing the existing 0,06 bar (207 kPa) backpressure regulator and gauge with a 4,14 bar regulator.
  • Enables to use longer 60 and 105 m columns as well as shorter 10 m columns
Information de livraison: Kit is supplied with complete instructions.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité