Backpressure gas regulator
Fournisseur: Restek
20635
REST20635EA 0 EUR InStock
REST20635
Backpressure gas regulator
Régulateurs de gaz
Capillary GC inlet systems have backpressure regulators to maintain a constant upstream pressure and rapidly respond to catastrophic leaks. The operating range 0 to 4,1 bar is sufficient to operate a 105 m, 0,25 mm ID column at its optimum flow rate.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité