MSD source nut
Fournisseur: Restek
20643
REST20643EA 41 EUR InStock
REST20643
MSD source nut
Raccords et connecteurs
This MSD source nut is made from brass. The 1,2 mm nut bore permits easy removal of ferrules with a standard tapered needle file. The material prevent thread-stripping on the transfer line, the design enhances ease of threading onto the transfer line and improves overall lifetime.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité