L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Single stage gas regulators
Fournisseur: Restek
20665 20666 20667
REST20665EA 0 EUR InStock
REST20665 REST20666 REST20667
Single stage gas regulators
Régulateurs de gaz
These stainless steel regulators are the standard for ultra high purity and corrosion resistant pressure regulation. They are more easily purged of atmospheric components compared to brass gas regulators.
  • Use when there is secondary pressure regulation downstream
  • Identical gas purity protection as with dual-stage gas regulators
  • Especially useful in atmospheres of dry corrosive gases such as hydrogen
  • Outlet assembly: 316 L stainless steel diaphragm valve and ¹/₄ tube fitting
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité