L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Automatic switchover system for noncorrosive gases, with line regulator
Fournisseur: Restek
20668350 20668580 20668590 21593580
REST20668350EA 0 EUR InStock
REST20668350 REST20668580 REST20668590 REST21593580
Automatic switchover system for noncorrosive gases, with line regulator
Régulateurs de gaz
These high-purity automatic switchover systems provide a continuous supply of high-purity gas to the laboratory, process or instrument to a depleted gas source without interruption in the gas supply.
  • Switching pressure: 13,7/11,7 bar
  • Inlet connections: flexible SS pigtails (914,4 mm)
  • Line regulator: 0 to 10,3 bar (0 - 1034 kPa)
These models include flexible, all-stainless-steel pigtails with armor casing. The CGA connection on each pigtail has a check valve in the gland to prevent contamination and minimise purging requirements. Continuous gas supplyMore Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité