L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
PID lamp polishing kit
Fournisseur: Restek
20674
REST20674EA 0 EUR InStock
REST20674
PID lamp polishing kit
Matériel de chromatographie Chromatographie, Pièces de rechange
Information de livraison: This PID lamp polishing kit contains iron oxide cleaning compound, swabs, and instructions.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité