PID lamp polishing kit
Fournisseur: Restek
20674
REST20674EA 83 EUR InStock
REST20674
PID lamp polishing kit
Matériel de chromatographie Chromatographie, Pièces de rechange
Information de livraison: This PID lamp polishing kit contains iron oxide cleaning compound, swabs, and instructions.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité