Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Molecular sieve S-trap

Fournisseur: Restek
20686
REST20686EA 0 EUR InStock
REST20686
Molecular sieve S-trap
Filtres Filtres à gaz
This molecular sieve S-trap is suitable for traping water vapour and also increases column and oxygen trap lifetime.

  • Activated and ready to use
  • Reduces water to less than 1 ppm
  • Maximum flow: 1 l/min
  • Reduces baseline noise from sensitive detectors such as ECDs and mass spectrometers

This trap can be regenerated by heating to 300 °C for three hours using a 50 to 70 ml flow of dry nitrogen.

Commander maintenant
 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité