Nut driver
Fournisseur: Restek
21076
REST21076EA 37.9 EUR InStock
REST21076
Nut driver
Tourne-écrous
This nut driver is ideal for changing Agilent 5890/6890/6850 FID jets and securely grips jet for easy removal or installation.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité