Injector wrench for Shimadzu
Fournisseur: Restek
21159
REST21159EA 54.6 EUR InStock
REST21159
Injector wrench for Shimadzu
Clés à molette
This stainless steel inlet wrench is ideal for Shimadzu 17A, 2010, and 2014 GCs.
  • Designed specifically for removing Shimadzu injection ports
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité