Luer lock valve adaptors
Fournisseur: Restek
21283
REST21283EA 149 EUR InStock
REST21283
Luer lock valve adaptors
Raccords et connecteurs
These Luer lock valve adaptors are suitable for connecting a Luer lock fitting to a Rheodyne or Valco valve.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité