Septa holder kit
Fournisseur: Restek
21299
REST21299EA 144 EUR InStock
REST21299
Septa holder kit
Matériel de chromatographie Chromatographie, Pièces de rechange
This kit can be used for Thermo Scientific TRACE, 8000, 8000 TOP and Focus SSL. It is made from high quality stainless steel.
Information de livraison: Includes septum support and holder.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité