Kit de gaz d'appoint ECD/FID
Fournisseur: Restek
21301 21302 27190 27191 27193 27192
REST21301EA 285 EUR InStock
REST21301 REST21302 REST27190 REST27191 REST27193 REST27192
Kit de gaz d'appoint ECD/FID
Matériel de chromatographie Chromatographie, Pièces de rechange
Ce kit s'utilise exclusivement avec les systèmes GC Agilent 5890.
Information de livraison: le kit comprend un raccord de rechange, un écrou de 1/4" (6,4 mm), une ferrule en graphite/Vespel®, un écrou de 1/16" (1,59 mm), une ferrule en graphite de 0,4 mm de Ø int. et un guide à revêtement Siltek®.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité