MSD conversion fitting
Fournisseur: Restek
21314
REST21314EA 80.9 EUR InStock
REST21314
MSD conversion fitting
Raccords et connecteurs
This conversion fitting is a flat, soft aluminum sealing ring deforms and butt-seals against the MSD interface. A standard Vespel® ferrule seals the column and 1,59 mm stainless steel nut.
  • Fitting is constructed of nickel-plated brass for longevity and softness
  • Use any standard Vespel® or Vespel®/graphite 1,59 mm ferrule
  • Improved design reduces chance of leaks
Information de livraison: This fitting includes a 1,59 mm stainless steel nut and two replacement sealing rings. Ferrules have to be ordered separately.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité