Cylinder valve wrench
Fournisseur: Restek
21321
REST21321EA 252 EUR InStock
REST21321
Cylinder valve wrench
Clés à molette
This specially designed wrench enables easy opening of cylinder valves that are fitted with a hand wheel. It is also suitable for removing difficult cylinder caps.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité