GC installation kit
Fournisseur: Restek
21325
REST21325EA 911 EUR InStock
REST21325
GC installation kit
Matériel de chromatographie Chromatographie, Pièces de rechange
This kit contains the tubing and fittings needed to add an additional GC to lab bench.
Information de livraison: This kit includes tubing cutter, one 3,17×6,35 mm reamer, one 6,35×3,17 mm brass tube end reducer, one 11,11 mm wrench, one 12,7 mm wrench, four 3,17 mm brass tees, ten 3,17 mm brass nuts, ten brass front and back ferrules and 15,2 m of instrument-grade cleaned 3,17 mm copper tubing.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité