Cylinder holder, wall mounted
Fournisseur: Restek
21333
REST21333EA 124 EUR InStock
REST21333
Cylinder holder, wall mounted
Crochets muraux
This holder is designed to prevent free-standing gas cylinders from tipping over and injuring personnel.
  • Cast aluminum holder can be secured to a wall or the side of a work bench
  • Each mount will secure a cylinder 101,6 to 381 mm in diameter
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité