Capillary installation gauge for Agilent 5973/5975 MS
Fournisseur: Restek
21894
REST21894EA 268 EUR InStock
REST21894
Capillary installation gauge for Agilent 5973/5975 MS
Outils d'extraction et d'insertion
Capillary installation gauge made from stainless steel seats ferrules onto column for consistent installations.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité