Injector nut kit
Fournisseur: Restek
21895
REST21895EA 66.4 EUR InStock
REST21895
Injector nut kit
Raccords et connecteurs
Injector nut kit for Shimadzu 17A, 2010, and 2014 GCs.
Information de livraison: This kit includes 17A injector nut, 0,4 mm graphite ferrule and 1,59 mm stainless steel capillary nut.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité