Deionisers, parker hydroGen mate
Fournisseur: Restek
22000
REST22000EA 8240 EUR InStock
REST22000
Deionisers, parker hydroGen mate
Purificateurs d'eau Déioniseurs
This Parker HydroGen mate deionising water system is an economical means of providing deionized water to hydrogen generators or for other uses. It removes organics, phosphates, chlorine and essentially all ionizable constituents from water supply.
  • Quick and easy installation with minimal maintenance
  • Easy-fill dispensing gun
  • Visual indication for cartridge changes
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité