Hydrocarbon S-trap
Fournisseur: Restek
22016
REST22016EA 347 EUR InStock
REST22016
Hydrocarbon S-trap
Filtres Filtres à gaz
This trap removes hydrocarbons and other contaminants. It fits in GC oven for easy thermal recharging.
  • Each individually activated to ensure maximum efficiency
  • Reduces organics to 0,1 ppm (assuming 100 ppm input)
Maximum operating pressure: 4,13 bar
Dimensions: 171×143 mm
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité