ECD vent trap
Fournisseur: Restek
22017
REST22017EA 91.3 EUR InStock
REST22017
ECD vent trap
Filtres Filtres à gaz
This trap reduces the release of hazardous materials from the ECD vent into the lab.
Dimensions: 152×25 mm
Information de livraison: Includes connecting lines and mounting kit.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité