Mini regulator
Fournisseur: Restek
22032
REST22032EA 505 EUR InStock
REST22032
Mini regulator
Régulateurs de gaz
This mini regulator is suitable for natural gas and refinery gas standards.
Inlet pressure range: 0 to 20,68 bar
Outlet pressure range: 0 to 1,03 bar
Information de livraison: Supplied with outlet pressure gauge (0 - 1,03 bar), brass CGA 170 nut and nipple, and compression outlet (3,175 mm).
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité