Air diverter for Agilent GCs
Fournisseur: Restek
22076
REST22076EA 475 EUR InStock
REST22076
Air diverter for Agilent GCs
Matériel de chromatographie Chromatographie, Pièces de rechange
This air diverter diverts GC exhaust heat up and away from the lab bench.
  • Easy to install and no tools required
  • Compatible with 10,16 cm flexible metal dryer hose
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité