Split/splitless injection port, EZ Twist Top®
Fournisseur: Restek
22177
REST22177EA 1610 EUR InStock
REST22177
Split/splitless injection port, EZ Twist Top®
Matériel de chromatographie Chromatographie, Pièces de rechange
This split/splitless injection port changes inlet liners faster and more easily.
  • Gas lines are attached to shell weldment bottom to help eliminate broken gas lines
  • Gas lines don’t interfere with routine maintenance
  • Weldment stays secure in the tool for reattachment
Weldment removal tool allows for quick removal of the hot weldment without fingers ever touching hot surfaces.
Information de livraison: Kit includes weldment, shell weldment, 2 weldment O-rings, Siltek dual Vespel ring inlet seal, septum nut, reducing nut, stainless steel capillary nut for use with 1.6 mm ferrules and weldment removal tool.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité