Electronic rechargeable crimpers and decappers
Fournisseur: Restek
22360
REST22360EA 0 EUR InStock
REST22360
Electronic rechargeable crimpers and decappers
Pinces à sertir et pinces à dessertir
Electronic rechargeable crimpers and decappers have a rechargeable 6,4 V battery installed. Charging the battery takes thirty minutes to two hours. The universal plug set includes U.S., European, UK, and Australian plug clips.
  • Easy to use with a comfortable grip
  • Adjustable crimping force
  • Hundreds of operations from one charge
  • Large battery allows for faster charge cycle
  • Compatible with 11 mm and 20 mm caps
Information de livraison: All kits include a universal plug set.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité