Micropacked inlet conversion kits
Fournisseur: Restek
22426
REST22426EA 134 EUR InStock
REST22426
Micropacked inlet conversion kits
Matériel de chromatographie Chromatographie, Pièces de rechange
Micropacked inlet conversion kits are used to convert a capillary GC split/splitless inlet for use with ¹/₁₆" Ext.Ø micropacked columns.
  • For use with Agilent 5890 6890 and 7890 GCs
  • Sample pathways deactivated for ultimate inertness
Information de livraison: Kit includes dual large bore Vespel ring inlet seal, large bore reducing nut, large bore FID adaptor, ¹/₁₆" Vespel/graphite ferrule, ¹/₁₆" stainless steel nut, 4 mm splitless liner (intermediate polarity deactivated).
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité