Ultra-high capacity moisture trap, click-on in-line super clean®
Fournisseur: Restek
22467
REST22467EA 217 EUR InStock
REST22467
Ultra-high capacity moisture trap, click-on in-line super clean®
Filtres Filtres à gaz
Click-on traps measure 215,9×31,75 mm.
  • Effective trap for catching moisture
Informations de commande: Replacement trap only - fittings sold separately.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité