Indicator, Click-On In-Line Super Clean®, Restek
Fournisseur: Restek
22474
REST22474EA 226 EUR InStock
REST22474
Indicator, Click-On In-Line Super Clean®, Restek
Filtres Filtres à gaz
Install an indicator after the Click-On in-line gas filter so there is no confusion about when to replace the traps.
  • Colored indicator for detecting buildup of contaminants
  • Oxygen: green to gray
  • Moisture: beige to clear
Informations de commande: Note: Fittings sold separately.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité