Double connector, click-on in-line super clean®
Fournisseur: Restek
22479
REST22479EA 341 EUR InStock
REST22479
Double connector, click-on in-line super clean®
Raccords et connecteurs
Double connectors are used to effectively connect any click-on trap to a click-on indicator.
  • Stainless steel construction
Each double connector is 80 mm in length.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité