Flexible inspection light
Fournisseur: Restek
22627
REST22627EA 76.8 EUR InStock
REST22627
Flexible inspection light
Éclairages Éclairage LED
This flexible inspeciton light inspects inside surfaces of sample cylinders or other chambers.
  • Has a reach of 355 mm
  • LED life of 100000 hours
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité