Vial racks for headspace vials
Fournisseur: Restek
22644 22643
REST22644EA 190 EUR InStock
REST22644 REST22643
Vial racks for headspace vials
Portoirs Portoirs pour flacons de chromatographie
These vial racks securely hold up to 36 headspace vials.
  • Autoclavable up to 121 °C for 20 minutes
  • Vials lock in rack for convenient one-handed cap removal
  • Easy to clean
  • Stackable even with vials in place
The openings in the bottom of each well facilitate drainage and the alphanumeric indexing on rack simplifies sample identification.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité