Electronic flow meter, ProFLOW 6000
Fournisseur: Restek
22656
REST22656EA 1710 EUR InStock
REST22656
Electronic flow meter, ProFLOW 6000
Débitmètres
The ProFLOW 6000 is designed with explosive and flammable gases.
  • Volumetric flow for gases in a range of 0,5 to 500 ml per minute
  • Automatic shut-off function, ergonomic design, side grips
  • Over range warning indicator
Information de livraison: Supplied with two batteries and a hard sided carrying case.
Attention: Combustible gases are indispensable due to the increasing use of hydrogen in chromatography.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité